Alcohol bencílico 99,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Fenilcarbinol
9050-01EA 125.49 EUR
9050-01
Alcohol bencílico 99,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205
Pto. de fusión: –15.3 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Índice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (C₆H₅CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤0.005 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chlorinated Compounds (as Cl) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %