Safranina O solución

Proveedor: VWR Chemicals

911540ZAEA 57.7 EUR
911540ZA 911540ZAMP
Safranina O solución
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR