Cloroformo ≥99.8% (by GC, corrected for water content) estabilizado, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Estabilización: Estabilizado con amileno ∼0,015%
Acondicionado en nitrógeno
9174.2500EA 218.67 EUR
9174.2500 9174.1000
Cloroformo ≥99.8% (by GC, corrected for water content) estabilizado, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Cloroformo
Stabilized with Amylene
Formula: CHCl₃
Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤245
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.2 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Preservative (amylene)(by wt) 0.01 - 0.02 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %