Ácido fórmico ∼98% (by titrimetric analysis) for mass spectrometry, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
94318-250ML 94318-50ML 94318-1L
94318-250MLEA 90.9 EUR
94318-250ML 94318-50ML HONC94318-1L
Ácido fórmico ∼98% (by titrimetric analysis) for mass spectrometry, Fluka™
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
Pto. Ebullición: 100,4 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
IR: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97.5 %
Suitability for the LC-MS complying
Water (Karl Fischer) Max. 2.5 %
Non-volatile matter Max. 20 ppm
APHA Max. 15
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Appearance of the solution complying