Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (por GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Dimethylbenzene
9490-03EA 212.5 EUR
9490-03
Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (por GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 98.5 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.5 %
Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC) ≥ 98.5 %
Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅) ≤ 25 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0020 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Sulfur Compounds (as S) ≤ 0.003 %
Water (H₂O) ≤ 0.02 %
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs