1-Propanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 369 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 97
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM