Dimetil sulfóxido, BAKER ANALYZED® GC_HS, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor

Sinónimos: DMSO

9754.1000EA 0 EUR
9754.1000
Dimetil sulfóxido, BAKER ANALYZED® GC_HS, J.T.Baker®
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18.5
Pto. de inflamación: 87
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR