Ampicilina sal sódica
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A051-B
A051-BEA 69.9 EUR
A051-B
Ampicilina sal sódica
Ampicilina sal sódica
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1