N-Octil β-D-glucopiranósido
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
A1010.0025
A1010.0025EA 924 EUR
A1010.0025
N-Octil β-D-glucopiranósido
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8