4-Clorobenzoato de metilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A10109.14 A10109.22
A10109.14EA 35.6 EUR
A10109.14 A10109.22
4-Clorobenzoato de metilo ≥99%
4-Clorobenzoato de metilo

Purity: 99% CAS No.: 1126-46-1 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 136-137°/10mm Beilstein Reference: 1564310 Merck Reference: 14,2125 MDL No.: MFCD00000621

Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 136…137 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Densidad: 1,382
Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000621
Núm. CAS: 1126-46-1
EINECS: 214-420-9
Índice Merck: 14,2125

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR