p-Fluorotolueno-α-tiol 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10126.03 A10126.06
A10126.03EA 46.1 EUR
A10126.03 A10126.06
p-Fluorotolueno-α-tiol 96%
p-Fluorotolueno-α-tiol

Purity: 96% CAS No.: 15894-04-9 Molecular Formula: C7H7FS Formula Weight: 142.20 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 2242520 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040724

Formula: C₇H₇FS
Pto. Ebullición: 72…74 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,157
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040724
Núm. CAS: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR