2-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10226.14 A10226.06 A10226.22
A10226.14EA 128 EUR
A10226.14 A10226.06 A10226.22
2-Picolil cloruro clorhidrato ≥98%
2-Picolil cloruro clorhidrato

Purity: 98% CAS No.: 6959-47-3 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.04 Melting Point: 120-124° Beilstein Reference: 3689155 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012811

Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012811
Núm. CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR