Benzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10348.0B A10348.0I A10348.30
A10348.0BEA 37.7 EUR
A10348.0B A10348.0I A10348.30
Benzaldehído ≥99%
Benzaldehído
Purity: 99+% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299
Formula: C₆H₅CHO
Pto. Ebullición: 178…179 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,047
Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003299
Núm. CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,1058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM