2-Amino-6-metilpiridina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10444.22 A10444.36
A10444.22EA 45.9 EUR
A10444.22 A10444.36
2-Amino-6-metilpiridina 99%
2-Amino-6-metilpiridina

Purity: 99% CAS No.: 1824-81-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 107048 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006331

Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 208…209 °C
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006331
Núm. CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR