Diclorofosfato de fenilo 97%, barras

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10479.14 A10479.22 A10479.36
A10479.14EA 35.8 EUR
A10479.14 A10479.22 A10479.36
Diclorofosfato de fenilo 97%, barras
Diclorofosfato de fenilo

Purity: 97% CAS No.: 770-12-7 Molecular Formula: C6H5Cl2O2P Formula Weight: 210.98 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: -1° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 511863 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002067

Formula: C₆H₅Cl₂O₂P
Pto. Ebullición: 241…243 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,415
Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002067
Núm. CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR