Fosfato de trimetilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10595.36 A10595.0E
A10595.36EA 70.8 EUR
A10595.36 A10595.0E
Fosfato de trimetilo ≥98%
Fosfato de trimetilo

Purity: 98+% CAS No.: 512-56-1 Molecular Formula: C3H9O4P Formula Weight: 140.08 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Pleasant Melting Point: -46° Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 1071731 MDL No.: MFCD00008348

Formula: C₃H₉O₄P
Pto. Ebullición: 196…198 °C
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1,213
Pto. de inflamación: >150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008348
Núm. CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR