5-Bromo-2-clorotolueno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A10602.06 A10602.14 A10602.22
A10602.06EA 42.4 EUR
A10602.06 A10602.14 A10602.22
5-Bromo-2-clorotolueno ≥98%
5-Bromo-2-clorotolueno

Purity: 98% CAS No.: 54932-72-8 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.5745 Boiling Point: 90-93°/10mm Beilstein Reference: 3234896 MDL No.: MFCD00018503

Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 90…93 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,549
Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018503
Núm. CAS: 54932-72-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR