Decanoato de etilo ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A10657.0E A10657.22 A10657.36
A10657.0EEA 325 EUR
A10657.0E A10657.22 A10657.36
Decanoato de etilo ≥99%
Decanoato de etilo

Purity: 99% CAS No.: 110-38-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH3 Formula Weight: 200.32 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1762128 Merck Reference: 14,3776 MDL No.: MFCD00009581

Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 250…252 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,862
Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009581
Núm. CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Índice Merck: 14,3776

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR