α-Cloro-m-xileno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride

A10784.14 A10784.22 A10784.36
A10784.14EA 33.9 EUR
A10784.14 A10784.22 A10784.36
α-Cloro-m-xileno ≥98%
α-Cloro-m-xileno

Purity: 98% CAS No.: 620-19-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Pungent Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 2040357 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000909

Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1.066
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10224

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR