α-Cloro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14 A10784.22 A10784.36
A10784.14EA 33.9 EUR
A10784.14 A10784.22 A10784.36
α-Cloro-m-xileno ≥98%
α-Cloro-m-xileno
Purity: 98% CAS No.: 620-19-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Pungent Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 2040357 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000909
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1.066
Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000909
Núm. CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10224