Hidroxiurea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidroxicarbamida
A10831.03 A10831.06 A10831.14
A10831.03EA 32.4 EUR
A10831.03 A10831.06 A10831.14
Hidroxiurea ≥98%
Hidroxiurea
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Formula: CH₄N₂O₂
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007943
Núm. CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Índice Merck: 14,4848