TES tampón
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
A1084.1000
A1084.1000EA 1330 EUR
A1084.1000
TES tampón
TES (Ácido 2-(tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfonico)
Formula: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007532
Núm. CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3