Etilo (S)-(-)-lactato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10900.36 A10900.0C A10900.0E
A10900.36EA 38.4 EUR
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
Etilo (S)-(-)-lactato ≥99%
Etilo (S)-(-)-lactato

Purity: 99% CAS No.: 687-47-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 46°(114°F) Physical Form: Liquid Density: 1.036 Refractive Index: 1.4130 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1720839 Merck Reference: 14,3817 Optical Rotation: -11° (neat) UN No.: 1192 MDL No.: MFCD00065359

Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 152…155 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,036
Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004518
Núm. CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,3817

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR