Tiofeno-2-etilamina 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10920.14 A10920.03 A10920.06
A10920.14EA 491 EUR
A10920.14 A10920.03 A10920.06
Tiofeno-2-etilamina 98%
Tiofeno-2-etilamina

Purity: 98% CAS No.: 30433-91-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 106962 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00051495

Formula: C₆H₉NS
Pto. Ebullición: 201 °C
Densidad: 1,087
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Número MDL: MFCD00051495
Núm. CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR