4-terc-Butilanilina ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10925.06 A10925.14 A10925.22
A10925.06EA 67.1 EUR
A10925.06 A10925.14 A10925.22
4-terc-Butilanilina ≥99%
4-terc-Butilanilina

Purity: 99% CAS No.: 769-92-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2205786 MDL No.: MFCD00007899

Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 0,941
Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007899
Núm. CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR