Ácido dietilentriaminopentaacético ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A10926.0B A10926.0I A10926.30
A10926.0BEA 150 EUR
A10926.0B A10926.0I A10926.30
Ácido dietilentriaminopentaacético ≥98%
Ácido dietilentriaminopentaacético

Purity: 98+% CAS No.: 67-43-6 Molecular Formula: C14H23N3O10 Formula Weight: 393.35 Odour: Odourless Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1810219 Merck Reference: 14,7125 MDL No.: MFCD00004289

Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Densidad: 1,56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,7125

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR