3-Fluoroanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
A10931.09EA 33.8 EUR
A10931.09 A10931.14 A10931.18 A10931.30
3-Fluoroanísol ≥99%
3-Fluoroanísol
Purity: 99% CAS No.: 456-49-5 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -35° Boiling Point: 158-159° Beilstein Reference: 1858895 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000335
Formula: C₇H₇FO
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,104
Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000335
Núm. CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III