Cloroiodometano ≥98% estabilizado

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
A11032.09EA 33.3 EUR
A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
Cloroiodometano ≥98% estabilizado
Cloroiodometano

Stabilized with copper


Purity: 98% CAS No.: 593-71-5 Molecular Formula: ClCH2I Formula Weight: 176.38 Flash Point: None Refractive Index: 1.5822 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730802 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00001078

Formula: CH₂ClI
MW: 176.38 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Densidad: 2.416
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001078
Núm. CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR