Dietilentriamina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A11033.0F A11033.AE A11033.AP
A11033.0FEA 143 EUR
A11033.0F A11033.AE A11033.AP
Dietilentriamina 99%
Dietilentriamina

Purity: 99% CAS No.: 111-40-0 Molecular Formula: C4H13N3 Formula Weight: 103.17 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Ammonia-like Melting Point: -40° Boiling Point: 200-204° Beilstein Reference: 605314 UN No.: 2079 MDL No.: MFCD00008171

Formula: C₄H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 200…204 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,952
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008171
Núm. CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR