Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A11050.06 A11050.14
A11050.06EA 90.9 EUR
A11050.06 A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride

Purity: 98+% CAS No.: 6345-27-3 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3562678

Formula: C₆H₇N₃·ClH
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040385
Núm. CAS: 6345-27-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR