2-Mercaptoetanol

Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro

Sinónimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol

A1108.0100
A1108.0100EA 44.6 EUR
A1108.0100
2-Mercaptoetanol
2-Mercaptoetanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 157
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004890
Núm. CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR