Trióxido de molibdeno 99.5%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Molibdeno (VI) óxido

A11159.0B A11159.18 A11159.30
A11159.0BEA 288 EUR
A11159.0B A11159.18 A11159.30
Trióxido de molibdeno 99.5%
Trióxido de molibdeno

Purity: 99.5% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469

Formula: MoO₃
Pto. Ebullición: 1155 °C (subl.)
Pto. de fusión: 795 °C
Densidad: 4,692
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003469
Núm. CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,6239

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR