2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 66.8 EUR
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído

Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051

Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003313
Núm. CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR