Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11316.0E A11316.36 A11316.22
A11316.0EEA 117 EUR
A11316.0E A11316.36 A11316.22
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥99%
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Purity: 99% CAS No.: 13472-35-0 Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O Formula Weight: 156.01 (119.98anhy) Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149209
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Pto. Ebullición: ∼650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,910
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 14,8660