4-Tolualdehído ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A11384.22 A11384.06 A11384.0E A11384.36
A11384.22EA 33.7 EUR
A11384.22 A11384.06 A11384.0E A11384.36
4-Tolualdehído ≥98%
4-Tolualdehído

Purity: 98% CAS No.: 104-87-0 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: -6° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 385772 MDL No.: MFCD00006954

Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 204 °C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,018
Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006954
Núm. CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR