p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11430.14 A11430.22 A11430.36
A11430.14EA 37.8 EUR
A11430.14 A11430.22 A11430.36
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, (max. 5% H₂O) 97% (dry weight)
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 824-79-3 Molecular Formula: C7H7NaO2S Formula Weight: 178.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621454 MDL No.: MFCD00149640
Formula: C₇H₇NaO₂S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149640
Núm. CAS: 824-79-3
EINECS: 212-538-5