α-2,4-Triclorotolueno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A11435.18 A11435.0B A11435.36
A11435.18EA 39.1 EUR
A11435.18 A11435.0B A11435.36
α-2,4-Triclorotolueno ≥98%
α-2,4-Triclorotolueno

Purity: 98% CAS No.: 94-99-5 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Flash Point: 190°(374°F) Refractive Index: 1.5760 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 387220 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000895

Formula: C₇H₅Cl₃
Pto. Ebullición: 248 °C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,408
Pto. de inflamación: 190 °C (374 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000895
Núm. CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR