1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: CYCLAM
A11516.03 A11516.06 A11516.14
A11516.03EA 74.5 EUR
A11516.03 A11516.06 A11516.14
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano ≥98%
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano
Purity: 98+% CAS No.: 295-37-4 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 111811
Formula: C₁₀H₂₄N₄
MW: 200.33 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005105
Núm. CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1