Isotiocianato de fenilo 97

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Fenilo isotiocianato

A11596.06 A11596.22 A11596.36
A11596.06EA 32.8 EUR
A11596.06 A11596.22 A11596.36
Isotiocianato de fenilo 97
Isotiocianato de fenilo

Purity: 97% CAS No.: 103-72-0 Molecular Formula: C7H5NS Formula Weight: 135.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.6500 Odour: Pungent Melting Point: -21° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471392 Merck Reference: 14,7297 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00004798

Formula: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Pto. Ebullición: 220…221 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1.131
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004798
Núm. CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07450

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR