1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A11784.03 A11784.06
A11784.03EA 15.1 EUR
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanophenyl)piperidine ≥97%
1-(2-Cyanophenyl)piperidine

Purity: 97% CAS No.: 72752-52-4 Molecular Formula: C12H14N2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 122-125°/1mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049221

Formula: C₁₂H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 122…125 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049221
Núm. CAS: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR