Ácido 5-bromoantranilico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A11915.22 A11915.06 A11915.14
A11915.22EA 491 EUR
A11915.22 A11915.06 A11915.14
Ácido 5-bromoantranilico 98%
Ácido 5-bromoantranilico

Purity: 98% CAS No.: 5794-88-7 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 639028 Merck Reference: 14,1405 MDL No.: MFCD00007823

Formula: C₇H₆BrNO₂
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007823
Núm. CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,1405

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR