4,4-Dimetoxibutanona ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 389 EUR
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimetoxibutanona ≥90%, tech.
4,4-Dimetoxibutanona
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 170…172 °C
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,996
Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008789
Núm. CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III