Ácido succínico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid
A12084.0C A12084.0E A12084.36
A12084.0CEA 473 EUR
A12084.0C A12084.0E A12084.36
Ácido succínico ≥99%
Ácido succínico
Purity: 99+% CAS No.: 110-15-6 Molecular Formula: HO2CCH2CH2CO2H Formula Weight: 118.09 Flash Point: 206°(402°F) Melting Point: 186-188° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1754069 Merck Reference: 14,8869 MDL No.: MFCD00002789
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 186…188 °C
Densidad: 1,56
Pto. de inflamación: 206 °C (402 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM