N-(2-Bromoetil)ftalimida ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

A12164.14 A12164.22 A12164.36
A12164.14EA 37.3 EUR
A12164.14 A12164.22 A12164.36
N-(2-Bromoetil)ftalimida ≥98%
N-(2-Bromoetil)ftalimida

Purity: 98+% CAS No.: 574-98-1 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 148736

Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005902
Núm. CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR