Dimetoxiacetato de metilo ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A12171.09 A12171.18 A12171.30
A12171.09EA 72.3 EUR
A12171.09 A12171.18 A12171.30
Dimetoxiacetato de metilo ≥97%
Dimetoxiacetato de metilo

Purity: 97+% CAS No.: 89-91-8 Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 160-163° Beilstein Reference: 1757582 MDL No.: MFCD00008484

Formula: C₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 160…163 °C
Densidad: 1,098
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008484
Núm. CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR