Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 32.9 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico ≥98%
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico

Purity: 98+% CAS No.: 21739-92-4 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 2691432 MDL No.: MFCD00002415

Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002415
Núm. CAS: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR