97+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato

A12310.06 A12310.14 A12310.22
A12310.06EA 59.1 EUR
A12310.06 A12310.14 A12310.22
97+%
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)

Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.


4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.

Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR