Cloroacetato de sodio ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
A12379.0CEA 352 EUR
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
Cloroacetato de sodio ≥98%
Cloroacetato de sodio

Purity: 98% CAS No.: 3926-62-3 Molecular Formula: C2H2ClNaO2 Formula Weight: 116.48 Flash Point: 270°(518°F) Physical Form: Powder or granules Odour: Characteristic pH: 6 Melting Point: ca 199° dec. Beilstein Reference: 3597157 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 2659 MDL No.: MFCD00002684

Formula: C₂H₂ClNaO₂
Pto. de fusión: ∼ 199 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 270 °C (518 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002684
Núm. CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2112

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR