Tris(dimetilamino)fosfina ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A12571.06 A12571.09 A12571.14 A12571.18 A12571.30
A12571.06EA 49 EUR
A12571.06 A12571.09 A12571.14 A12571.18 A12571.30
Tris(dimetilamino)fosfina ≥97%
Tris(dimetilamino)fosfina

Purity: 97% CAS No.: 1608-26-0 Molecular Formula: [(CH3)2N]3P Formula Weight: 163.21 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4650 Melting Point: -44° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 906778 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008301

Formula: C₆H₁₈N₃P
Pto. Ebullición: 162…164 °C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,898
Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008301
Núm. CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR