4-Cloroanilina ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A12879.30 A12879.0B A12879.0I
A12879.30EA 35.9 EUR
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
4-Cloroanilina ≥98%
4-Cloroanilina

Purity: 98% CAS No.: 106-47-8 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 67-72° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 471359 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007835

Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 67…72 °C
Densidad: 1,430
Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007835
Núm. CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,2118

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR